Få mere at vide
Aflatoxin G2-d3, TRC
Artikelnummer. 30310002
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
30310002 5 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30310002 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA3574875MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aflatoxin G2-d3
CAS 1217758-21-8
Molekylær formel C17 D3 H11 O7
Mængde 5 mg
Synonym (7aR,10aS)-3,4,7a,9,10,10a-Hexahydro-5-(methoxy-d3)-1H,12H-furo[3',2':4,5]furo[2,3-h]pyrano[3,4-c][1]benzopyran-1,12-dione, Dihydroaflatoxin G1-d3
InChI formel InChI=1S/C17H14O7/c1-20-9-6-10-12(8-3-5-22-17(8)23-10)14-11(9)7-2-4-21-15(18)13(7)16(19)24-14/h6,8,17H,2-5H2,1H3/t8-,17+/m0/s1/i1D3
SMIL [2H]C([2H])([2H])Oc1cc2O[C@H]3OCC[C@H]3c2c4OC(=O)C5=C(CCOC5=O)c14
IUPAC navn (3S,7R)-11-(trideuteriomethoxy)-6,8,16,20-tetraoxapentacyclo[10.8.0.02,9.03,7.013,18]icosa-1,9,11,13(18)-tetraene-17,19-dione
Molekylvægt (g/mol) 333.31
Formel vægt 333.0928