Få mere at vide
Aflatoxin B2-d3, TRC
Artikelnummer. 30328675
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
30328675 2.5 mg 2.5mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30328675 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA3574672.5MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aflatoxin B2-d3
CAS 1217830-52-8
Molekylær formel C17H11D3O6
Mængde 2.5 mg
Synonym 6aR,9aS)-2,3,6a,8,9,9a-Hexahydro-4-methoxycyclopenta[c]furo[3’,2’:4,5]furo[2,3-h][1]benzopyran-1,11-dione, Dihydroaflatoxin B1, Dihydroaflatoxine B1
InChI formel InChI=1S/C17H14O6/c1-20-10-6-11-14(8-4-5-21-17(8)22-11)15-13(10)7-2-3-9(18)12(7)16(19)23-15/h6,8,17H,2-5H2,1H3/t8-,17+/m0/s1/i1D3
SMIL O=C1CCC(C2=C3C([C@@](CCO4)([H])[C@@]4([H])O5)=C5C=C2OC([2H])([2H])[2H])=C1C(O3)=O
IUPAC navn (3S,7R)-11-(trideuteriomethoxy)-6,8,19-trioxapentacyclo[10.7.0.02,9.03,7.013,17]nonadeca-1,9,11,13(17)-tetraene-16,18-dione
Molekylvægt (g/mol) 317.31