Learn More
Aflatoxin B1-d3, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Aflatoxin B1 O-methyl-d3 |
| CAS | 1217702-31-2 |
| Molekylær formel | C17 2H3 H9 O6 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | Aflatoxin B1-D3 (O-methyl-D3), Aflatoxin B1-d3, (6aR,9aS)-2,3,6a,9a-Tetrahydro-4-(methoxy-d3)-1H,11H-cyclopenta[c]furo[3',2':4,5]furo[2,3-h][1]benzopyran-1,11-dione, Aflatoxin B1 D3 (methyl D3) |
| InChI formel | InChI=1S/C17H12O6/c1-20-10-6-11-14(8-4-5-21-17(8)22-11)15-13(10)7-2-3-9(18)12(7)16(19)23-15/h4-6,8,17H,2-3H2,1H3/t8-,17+/m0/s1/i1D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])Oc1cc2O[C@H]3OC=C[C@H]3c2c4OC(=O)C5=C(CCC5=O)c14 |
| IUPAC navn | (3S,7R)-11-(trideuteriomethoxy)-6,8,19-trioxapentacyclo[10.7.0.02,9.03,7.013,17]nonadeca-1,4,9,11,13(17)-pentaene-16,18-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 315.29 |
| Formel vægt | 315.0822 |