missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Aflatoxin B1-d3, TRC

Produktkod. 30324700
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Mængde:
0.25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mængde
30324700 0.25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30324700 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA3574620.25MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemisk navn eller materiale Aflatoxin B1 O-methyl-d3
CAS 1217702-31-2
Molekylær formel C17 2H3 H9 O6
Mængde 0.25 mg
Synonym Aflatoxin B1-D3 (O-methyl-D3), Aflatoxin B1-d3, (6aR,9aS)-2,3,6a,9a-Tetrahydro-4-(methoxy-d3)-1H,11H-cyclopenta[c]furo[3',2':4,5]furo[2,3-h][1]benzopyran-1,11-dione, Aflatoxin B1 D3 (methyl D3)
InChI formel InChI=1S/C17H12O6/c1-20-10-6-11-14(8-4-5-21-17(8)22-11)15-13(10)7-2-3-9(18)12(7)16(19)23-15/h4-6,8,17H,2-3H2,1H3/t8-,17+/m0/s1/i1D3
SMIL [2H]C([2H])([2H])Oc1cc2O[C@H]3OC=C[C@H]3c2c4OC(=O)C5=C(CCC5=O)c14
IUPAC navn (3S,7R)-11-(trideuteriomethoxy)-6,8,19-trioxapentacyclo[10.7.0.02,9.03,7.013,17]nonadeca-1,4,9,11,13(17)-pentaene-16,18-dione
Molekylvægt (g/mol) 315.29
Formel vægt 315.0822
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.