Få mere at vide
Aflatoksin B1, krystallinsk, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11966201 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 mg
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
1mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11966201 50 mg 50mg
10593011 1 mg 1mg
10033150 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11966201 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 227340500
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Aflatoksin B1, krystallinsk, CAS # 1162-65-8, er medlem af en gruppe af mykotoksiner, der udviser potente hepatotoksiske og kræftfremkaldende aktiviteter.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel information
•Aflatoxin B1 (AFB1) er medlem af en gruppe af mykotoksiner produceret af Aspergillus flavus og Aspergillus parasiticus, der viser kræftfremkaldende aktiviteter
• AFB1 kan inducere transversionen af G til T i den tredje position af kodon 249 af p53 tumor suppressorgenet, hvilket resulterer i en mutation og fremmer den kræftfremkaldende proces
Applikationer
•Aflatoksin B1 viser teratogene aktivitet
• Det er et CYP1A2-, CYP2A6-, CYP2D6- og CYP3A-substrat og kan bruges til at studere CYP-familien i in vitro og in vivo undersøgelser.
• Det kan forårsage immunsuppression i dyremodeller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1162-65-8
Molekylær formel C17H12O6
Molekylvægt (g/mol) 312.28
MDL nummer MFCD00869647
InChI nøgle OQIQSTLJSLGHID-UHFFFAOYNA-N
Synonym aflatoxin b1, ccris 12, unii-9n2n2y55mh, afb1, 2,3,6aalpha,9aalpha-tetrahydro-4-methoxycyclopenta c furo 3',2':4,5 furo 2,3-h 1 benzopyran-1,11-dione, 1h,11h-cyclopenta c furo 3',2':4,5 furo 2,3-h 1 benzopyran-1,11-dione,2,3,6a,9a-tetrahydro-4-methoxy-, 6ar,9as, cyclopenta c furo 3',2':4,5 furo 2,3-h 1 benzopyran-1,11-dione, 2,3,6a,9a-tetrahydro-4-methoxy, cyclopenta c furo 3',2':4,5 furo 2,3-h 1 benzopyran-1,11-dione, 2,3,6a,9a-tetrahydro-4-methoxy-, 6ar,9as, aflatoxin-b1, aflatoxin b
PubChem CID 186907
ChEBI CHEBI:2504
IUPAC navn 11-methoxy-6,8,19-trioxapentacyclo[10.7.0.0²,9.03,7.013,17]nonadeca-1,4,9,11,13(17)-pentaen-16,18-dion
SMIL COC1=C2C3=C(C(=O)CC3)C(=O)OC2=C2C3C=COC3OC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aflatoxin B1
Mængde 50 mg
Merck Index 15, 171
Formel vægt 312.27