Få mere at vide
Aflatoxin B1, B2, G1, G2 og Ochratoxin A Kit 2 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Aflatoxin B1∣Aflatoxin B2∣Aflatoxin G1∣Aflatoxin G2∣Ochratoxin A |
| CAS | 1162-65-8, 7220-81-7, 1165-39-5, 7241-98-7, 303-47-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | Aflatoxin B1∣Aflatoxin B2∣Aflatoxin G1∣Aflatoxin G2∣Ochratoxin A |
| Forsendelsestilstand | -18 °C |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Acetonitril |
| Mængde | 2 x 5 x 1 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Aflatoxin B1 2 μg/mL∣Aflatoxin B2 2 μg/mL∣Aflatoxin G1 2 μg/mL∣Aflatoxin G2 2 μg/mL∣Ochratoxin A 2 μg/mL |