Få mere at vide
Aflatoxin B1, B2, G1, G2 og Ochratoxin A Kit 2 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30315872
Skift visning
Mængde:
2 x 1 ml
Artikelnummer. Mængde
30315872 2 x 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30315872 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREK50000755AL
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aflatoxin B1∣Aflatoxin B2∣Aflatoxin G1∣Aflatoxin G2∣Ochratoxin A
CAS 1162-65-8, 7220-81-7, 1165-39-5, 7241-98-7, 303-47-9
Analyt- eller komponentnavne Aflatoxin B1∣Aflatoxin B2∣Aflatoxin G1∣Aflatoxin G2∣Ochratoxin A
Forsendelsestilstand -18 °C
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Mængde 2 x 1 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Aflatoxin B1 2 μg/mL∣Aflatoxin B2 2 μg/mL∣Aflatoxin G1 2 μg/mL∣Aflatoxin G2 2 μg/mL∣Ochratoxin A 2 μg/mL