Få mere at vide
Afidopyropen 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30316283
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30316283 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30316283 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA10047000AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Afidopyropen
CAS 915972-17-7
Analyt- eller komponentnavne Afidopyropen
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C33 H39 N O9
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 1,11-Di-O-cyclopropanecarbonyl-1,7,11-trideacetylpyripyropene A, Afidopyropen, ME 5343
InChI formel InChI=1S/C33H39NO9/c1-31-11-10-24(42-29(38)18-8-9-18)32(2,16-40-28(37)17-6-7-17)22(31)14-23(35)33(3)27(31)26(36)25-21(43-33)13-20(41-30(25)39)19-5-4-12-34-15-19/h4-5,12-13,15,17-18,22-24,26-27,35-36H,6-11,14,16H2,1-3H3/t22-,23+,24+,26+,27-,31+,32+,33-/m1/s1
SMIL C[C@@]1(COC(=O)C2CC2)[C@H](CC[C@@]3(C)[C@H]1C[C@H](O)[C@@]4(C)OC5=C([C@H](O)[C@H]34)C(=O)OC(=C5)c6cccnc6)OC(=O)C7CC7
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 593.66
Mængde 1 ml
Formel vægt 593.262 g/mol