Få mere at vide
Afidopyropen 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Afidopyropen |
| CAS | 915972-17-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | Afidopyropen |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C33 H39 N O9 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | 1,11-Di-O-cyclopropanecarbonyl-1,7,11-trideacetylpyripyropene A, Afidopyropen, ME 5343 |
| InChI formel | InChI=1S/C33H39NO9/c1-31-11-10-24(42-29(38)18-8-9-18)32(2,16-40-28(37)17-6-7-17)22(31)14-23(35)33(3)27(31)26(36)25-21(43-33)13-20(41-30(25)39)19-5-4-12-34-15-19/h4-5,12-13,15,17-18,22-24,26-27,35-36H,6-11,14,16H2,1-3H3/t22-,23+,24+,26+,27-,31+,32+,33-/m1/s1 |
| SMIL | C[C@@]1(COC(=O)C2CC2)[C@H](CC[C@@]3(C)[C@H]1C[C@H](O)[C@@]4(C)OC5=C([C@H](O)[C@H]34)C(=O)OC(=C5)c6cccnc6)OC(=O)C7CC7 |
| Vis mere |