Få mere at vide
Invitrogen™ Alkalisk fosfatase fra rejer (SAP )
Mængde:
1000 U
500 U
5000 U
Pakningsstørrelse:
1000 enheder
500 enheder
5000 enheder
Beskrivelse
- 100% varmeinaktiveret på 5 min ved 65 °C
- Betydeligt forbedret opbevaringsstabilitet ved lavere temperaturer
- Meget høj specifik aktivitet (se fig. 3)
- Fjerner 5’ -phosphater fra DNA, RNA, dNTP'er og proteiner
- Oprenset fra en rekombinant kilde
- Kan tilsættes direkte til restriktionsenzymfordøjelser
- Ingen vektorrensning nødvendig
- Kræver ingen supplerende zink eller andre tilsætningsstoffer til aktivitet
- Virker direkte i mange forskellige buffere
- Nem behandling af ikke-inkorporerede dNTP'er i PCR-produkter før DNA-sekventering eller SNP-analyse
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Dephosphorylering af DNA/RNA |
| Mængde | 500 U |