Få mere at vide
Invitrogen™ Alkalisk fosfatase fra rejer (SAP )
Artikelnummer. 15533687
Skift visning
Mængde:
1000 U
500 U
5000 U
Pakningsstørrelse:
1000 enheder
500 enheder
5000 enheder
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15533687 500 U 500 enheder
15523687 1000 U 1000 enheder
15543687 5000 U 5000 enheder
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15533687 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 78390500UN
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Behandl ikke-inkorporerede dNTP'er i PCR-reaktioner for at forberede skabeloner til DNA-sekventering eller SNP-analyse. Alkalisk fosfatase fra rejer (SAP ) er nyttig i molekylærbiologiske anvendelser, såsom dephosphorylering af phosphorylerede ender af DNA eller RNA til efterfølgende anvendelse ved kloning eller endemærkning af prober.
  • 100% varmeinaktiveret på 5 min ved 65 °C
  • Betydeligt forbedret opbevaringsstabilitet ved lavere temperaturer
  • Meget høj specifik aktivitet (se fig. 3)
  • Fjerner 5’ -phosphater fra DNA, RNA, dNTP'er og proteiner
  • Oprenset fra en rekombinant kilde
  • Kan tilsættes direkte til restriktionsenzymfordøjelser
  • Ingen vektorrensning nødvendig
  • Kræver ingen supplerende zink eller andre tilsætningsstoffer til aktivitet
  • Virker direkte i mange forskellige buffere
  • Nem behandling af ikke-inkorporerede dNTP'er i PCR-produkter før DNA-sekventering eller SNP-analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Dephosphorylering af DNA/RNA
Mængde 500 U