Få mere at vide
Invitrogen™ Alkalisk fosfatase fra rejer (SAP )
Description
- 100% varmeinaktiveret på 5 min ved 65 °C
- Betydeligt forbedret opbevaringsstabilitet ved lavere temperaturer
- Meget høj specifik aktivitet (se fig. 3)
- Fjerner 5’ -phosphater fra DNA, RNA, dNTP'er og proteiner
- Oprenset fra en rekombinant kilde
- Kan tilsættes direkte til restriktionsenzymfordøjelser
- Ingen vektorrensning nødvendig
- Kræver ingen supplerende zink eller andre tilsætningsstoffer til aktivitet
- Virker direkte i mange forskellige buffere
- Nem behandling af ikke-inkorporerede dNTP'er i PCR-produkter før DNA-sekventering eller SNP-analyse
Spécification
Spécification
| Til brug med (applikation) | Dephosphorylering af DNA/RNA |
| Mængde | 1000 U |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?