Få mere at vide
Applied Biosystems™ ExoSAP-IT™ Til PCR-produktoprydning
Artikelnummer. 15593677
Mængde:
10 ml
4 x 1 ml
Pakningsstørrelse:
2000 reaktioner
5000 reaktioner
Artikelnummer. 15593677
Brand: Applied Biosystems™ 78202.4X.1.ML
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Designet til enkel, hurtig PCR-oprydning til downstream-applikationer, såsom DNA-sekventering eller Single Nucleotide Polymorphism (SNP)-analyse. Enkelttrins enzymatisk oprensning af PCR-produkter, der eliminerer ikke-inkorporerede primere og dNTP'er.
  • To hydrolytiske enzymer, Exonuclease I og Shrimp Alkaline Phosphatase (SAP ), sammen i en specielt formuleret buffer
  • 30 minutters protokol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring -20°C
Til brug med (applikation) Hurtig PCR-oprydning til downstream-applikationer; Eliminerer ikke-inkorporerede primere og dNTP'er
Antal reaktioner 2000
Produkttype Et-trins enzymatisk PCR-oprydningssæt
Mængde 4 x 1 ml