Få mere at vide
Applied Biosystems™ ExoSAP-IT™ Til PCR-produktoprydning
Mængde:
10 ml
4 x 1 ml
Pakningsstørrelse:
2000 reaktioner
5000 reaktioner
Beskrivelse
- To hydrolytiske enzymer, Exonuclease I og Shrimp Alkaline Phosphatase (SAP ), sammen i en specielt formuleret buffer
- 30 minutters protokol
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | -20°C |
| Til brug med (applikation) | Hurtig PCR-oprydning til downstream-applikationer; Eliminerer ikke-inkorporerede primere og dNTP'er |
| Antal reaktioner | 5000 |
| Produkttype | Et-trins enzymatisk PCR-oprydningssæt |
| Mængde | 10 ml |