Få mere at vide
Afegostat D-Tartrate, MedChemExpress
Beskrivelse
Afegostat D-Tartrate is a pharmacological chaperone, which specifically and reversibly binds acid-β-glucosidase (GCase) in the endoplasmic reticulum (ER) with high affinity.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Afegostat D-Tartrate |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 957230-65-8 |
| Farve | Yellow |
| Mængde | 5 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C10H19NO9 |
| Til brug med (applikation) | Neuroscience-Neurodegeneration |
| Synonym | D-Isofagomine D-TartrateIsofagomine D-Tartrate |
| Opløselighedsinformation | H2O : ≥ 50 mg/mL (168.20 mM) |
| Vis mere |