Få mere at vide
Afatinib-des(4-dimethylamino-2-en-1-oxo)butyl (Contained ~8.5% Ethanol), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Afatinib-des(4-dimethylamino-2-en-1-oxo)butyl |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H16ClFN4O2/c19-13-5-10(1-2-14(13)20)24-18-12-6-15(21)17(7-16(12)22-9-23-18)26-11-3-4-25-8-11/h1-2,5-7,9,11H,3-4,8,21H2,(H,22,23,24)/t11-/m0/s1 |