Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Afatinib
Artikelnummer. 17271162 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17271162 250 mg
17261162 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17271162 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 465642500
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 850140-72-6
Molekylær formel C24H25ClFN5O3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Afatinib
Mængde 250 mg
Smeltepunkt 102,0 °C
Formel vægt 485.94
InChI nøgle ULXXDDBFHOBEHA-UHFFFAOYNA-N
SMIL CN(C)CC=CC(=O)NC1=C(OC2CCOC2)C=C2N=CN=C(NC3=CC(Cl)=C(F)C=C3)C2=C1
IUPAC navn N-{4-[(3-chloro-4-fluorophenyl)amino]-7-(oxolan-3-yloxy)quinazolin-6-yl}-4-(dimethylamino)but-2-enamide
Molekylvægt (g/mol) 485.94