Få mere at vide
Afalanine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16488596
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16488596 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16488596 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1086
MedChemExpress Afalanine (N-Acetyl-DL-phenylalanine) is an antidepressive drug.
Afalanine (N-Acetyl-DL-phenylalanine) is an antidepressive drug.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Afalanine
CAS 2901-75-9
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C11H13NO3
Synonym N-Acetyl-DL-phenylalanine
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 30 mg/mL (144.77 mM)
SMIL O=C(O)C(CC1=CC=CC=C1)NC(C)=O
Molekylvægt (g/mol) 207.23
Mængde 100 mg
Formel vægt 207.23
Procent renhed 99.95%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation