Få mere at vide
AF64394, MedChemExpress
Artikelnummer. 16491487
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16491487 50 mg -
16487997 5 mg 5mg
16445946 100 mg -
16425288 10 mg -
16403326 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16491487 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12664
MedChemExpress AF64394 is a GPR3 inverse agonist, with a pIC50 of 7.3.
AF64394 is a GPR3 inverse agonist, with a pIC50 of 7.3.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale AF64394
CAS 1637300-25-4
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H20ClN5O
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 125 mg/mL (317.36 mM)
SMIL ClC1=CC(OC(C)C)=C(CNC2=CC(C3=CC=CC=C3)=NC4=NC=NN42)C=C1
Molekylvægt (g/mol) 393.87
Formel vægt 393.87
Procent renhed 98.02%
Grad Research
Fysisk form Solid