Få mere at vide
AF38469, MedChemExpress
Artikelnummer. 16485358
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16485358 10 mg
16458077 5 mg
16445986 100 mg
16401557 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16485358 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12802
MedChemExpress AF38469 is a selective, orally bioavailable Sortilin inhibitor with an IC50 value of 330 nM.
AF38469 is a selective, orally bioavailable Sortilin inhibitor with an IC50 value of 330 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale AF38469
CAS 1531634-31-7
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C15H11F3N2O3
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 43 mg/mL (132.61 mM)
SMIL O=C(NC1=CC=CC(C)=N1)C2=CC=C(C(F)(F)F)C=C2C(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 324.25
Formel vægt 324.25
Procent renhed 98.05%
Grad Research
Fysisk form Solid