Få mere at vide
Tocris Bioscience™ AF-DX 384
Beskrivelse
Potent M2/M4 selective antagonist (pKi values are 8.22, 8.00, 7.51, 7.18 and 6.27 at human M2, M4, M1, M3 and M5 receptors respectively).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | AF-DX 384 |
| Mængde | 10 mg |
| Formel vægt | 478.64 |
| Renhed | >98% |
| Molekylvægt (g/mol) | 478.641 |