Få mere at vide
R&D Systems™ AF-DX 116
Beskrivelse
Selective M2 muscarinic receptor antagonist. Ki values are 64, 417, 786, 211 and 5130 nM for human recombinant M2, M1, M3, M4 and M5 muscarinic receptors, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | AF-DX 116 |
| Mængde | 50 mg |
| Produktlinje | Tocris |
| Formel vægt | 421.54 |
| Renhed | >98% |
| Molekylvægt (g/mol) | 421.545 |