Få mere at vide
Tocris Bioscience™ AF-DX 116
Artikelnummer. 18722644
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18722644 10 mg
18782684 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18722644 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 1105/10
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-07-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Selective M2 antagonist
Selective M2 muscarinic receptor antagonist. Ki values are 64, 417, 786, 211 and 5130 nM for human recombinant M2, M1, M3, M4 and M5 muscarinic receptors, respectively.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 102394-31-0
Molekylær formel C24H31N5O2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale AF-DX 116
Mængde 10 mg
Formel vægt 421.54
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 421.545