Få mere at vide
Lovibond™ AF 411 Organo-Phosphonate MINIKIT
Artikelnummer. 10547472
Skift visning
Rækkevidde:
1 til 20 mg/l aktiv OP
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Rækkevidde unitSize
10547472 1 til 20 mg/l aktiv OP Hver
1 options
Artikelnummer. 10547472 Leverandør Lovibond™ Leverandørnr. 414110
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
AF 411 Organo-Phosphonate MINIKIT measures 1-20 mg/L active O-P includes reagents for approximately 30-100 tests uses tablet count method
They are user-friendly and suitable for a wide variety of applications in water analysis.Thanks to various test procedures, the MINIKITs are one thing above all else: a reliable companion.
Various test procedures
For the MINIKITs various test procedures are available:
Choose between manual test procedures, Turbidity or Tablet Count Method or the so-called Speed test.
Intuitive application
Whether professional or layman: with the MINIKIT everyone achieves error-free and reliable results.
Long durability
The reagents used in the MINIKITs have a shelf life of 5 years. And best of all - they are not subject to any transport restrictions.
Directly usable
In addition to the test kit in a sturdy plastic box, the delivery content also includes a measuring beaker, the necessary accessories and tablet reagents for approx. 30 tests.
Tekniske data
Rækkevidde 1 til 20 mg/l aktiv OP
Type Organo-Phosphonate Test Kit
compliance-icons
Produktidentifikator
  • ORGANO-PHOSPHONATE AF411 MINIKIT .
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: adipic acid