Få mere at vide
Thermo Scientific™ Aesculin Blood Agar (modificeret)
Beskrivelse
Isoler og differentier bakterier involveret i bovin mastitis med Thermo Scientific™ Aesculin Blood Agar (modificeret). På grund af det relativt høje agarindhold udviser mediet en høj gelstyrke, så alle prøver af en kvart mælk kan spredes på en enkelt plade for større effektivitet. Inklusionen af blod i mediet sikrer væksten af stafylokokker og streptokokker og tillader direkte påvisning af enterokokker og S.uberis ved hjælp af aesculin-spaltning.
- Understøtter væksten af stafylokokker og streptokokker
- Tillader direkte påvisning af enterokokker og S.uberis
- Har klar-til-brug bekvemmelighed af forberedte medier
- Gør det muligt at fordele alle prøver af en kvart mælk på en enkelt tallerken
På grund af inklusion af blod sikrer Aesculin Blood Agar væksten af stafylokokker og streptokokker og tillader direkte påvisning af enterokokker og S.uberis ved hjælp af aesculin-spaltning. Vækst af coliforme bakterier, pseudomonader og gær er også mulig på den ikke-selektive agar. I sammenligning med colibakterier vokser streptokokker såvel som gær i mindre kolonier end for eksempel på Columbia-agar med fåreblod.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 6 °C til 12 °C |
| Format | 90 mm plade |
| Produkttype | Agar-plade |
| Fyld vægt | 17,5 g± 5 % |
| Emballagetype | Indpakket i enkelt cellulosebaseret filmindpakning |
| Mængde | 10/Pk. |