Få mere at vide
Aescin, 98%
Artikelnummer. 15468549
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15468549 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15468549 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J66968.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6805-41-0 | C55H86O24 | 1131.269 g/mol
Det bruges og studeres som et vasobeskyttende anti-inflammatorisk, anti-ødematøst og anti-nociceptivt middel.1 Det kan bruges til at studere dets farmakokinetik, sikkerhed og effektivitet som en kemosensibilisator og modulator af NF-κ B-celle signalering
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det bruges og studeres som
et vasobeskyttende antiinflammatorisk, anti-ødematøst og anti-nociceptivt middel.1 Det kan bruges til at studere dets farmakokinetik, sikkerhed og effektivitet som en kemosensibilisator og modulator af NF-κ
Opløselighed
Bemærkninger
Tørres ved stuetemperatur. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6805-41-0
Molekylær formel C55H86O24
Molekylvægt (g/mol) 1131.269
MDL nummer MFCD00076054
InChI nøgle AXNVHPCVMSNXNP-XJVYZZIXSA-N
Synonym aescin
PubChem CID 133640184
IUPAC navn (2S,3S,4S,5R,6R)-6-[[(3S,4S,6aR,6bS,8S,8aR,9R,10R,14bR)-9-acetyloxy-8-hydroxy-4,8a-bis(hydroxymethyl)-4,6a,6b,11,11,14b-hexamet hyl-10-[(Z)-2-methylbut-2-enoyl]oxy-1,2,3,4a,5,6,7,8,9,10,12,12a,14,14a-tetradecahydropicen-3-yl]oxy]-4-hydroxy-3-[(2R,3S,4R,5R,
SMIL CC=C(C)C(=O)OC1C(C2(C(CC1(C)C)C3=CCC4C5(CCC(C(C5CCC4(C3(CC2O)C)C)(C)CO)OC6C(C(C(C(O6)C(=O)O)OC7C(C(C(C(O7)CO)O)O)O)O)OC8C(C(C(C(O8)CO)O)O)O)C)CO)OC(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aescin
Farve Hvid
Mængde 1 g
Merck Index 14,3696
Opløselighedsinformation Soluble in DMSO.
Formel vægt 1131.26
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aescin
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Aescin