Få mere at vide
Eppendorf™ Aerosoltæt Rotor FA-24x2-PTFE
Artikelnummer. 15841545 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Volumen:
24 x 1,5/2 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen unitSize
15841545 24 x 1,5/2 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 15841545 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 5495503005
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Eppendorf™ Aerosoltæt Rotor FA-24x2-PTFE er velegnet til applikationer inden for molekylær- og cellebiologi samt proteinbiokemi.
  • Rotor til Eppendorf Centrifuge 5425
  • Maks. kapacitet: 24 x 1,5/2,0 ml rør
  • Aerosoltæt med Eppendorf QuickLock™ låg
  • Maks. hastighed: 21.300 xg (15.060 rpm)
  • PTFE-belægning for øget kemikalieresistens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt PTFE belagt
Materiale Aluminium
Type Rotor med fast vinkel
Volumen 24 x 1,5/2 ml
Til brug med (udstyr) Eppendorf 5425
Inkluderer Aerosoltæt QuickLock rotor låg
Antal steder 24
Bioindeslutning Aerosoltæt