Få mere at vide
Eppendorf™ Aerosoltætte rotordåg
Shop alle Eppendorf produkter
Til brug med (udstyr):
FA –45-24-11
FA –45-30-11
Rotor A-4-81
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Beskrivelse
- Aluminim construction
- Aerosol-tight
- Autoclavable for 20 min at 121°C
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Aerosol-tight Lid |
| Materiale | Aluminum |
| Til brug med (udstyr) | FA –45-30-11 |
| Autoklaverbar | Autoclavable (121°C for 20 min.) |