Få mere at vide
Eppendorf™ Aerosoltætte hætter
Artikelnummer. p-7113375 Shop alle Eppendorf produkter
Til brug med (udstyr):
Rotor S-4xUniversal-Large
S-4x1000 plade-/rørspand og S-4x750 pladespand
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. 15783399
Brand: Eppendorf™ 5895111009
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Brug disse hætter med S-4x1000 plade-/rørspand, S-4x750 pladespand eller S-4x Universal Large Rotor
Sæt med 2 stk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) S-4x1000 plade-/rørspand og S-4x750 pladespand