Få mere at vide
Eppendorf™ Aerosoltætte hætter
Artikelnummer. 11552225
Skift visning
Til brug med (udstyr):
100 ml rund spand
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
11552225 100 ml rund spand Pakke med 2
1 options
Artikelnummer. 11552225 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 5702721000
 Begrænset vare
På lager
Brug dette erstatningslåg med 100 ml runde spande. Eppendorf™ Udskiftningslåg er aerosoltætte.
  • Sæt med 2 kasketter
  • Aerosol tæt
  • Til 100mL runde spande
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) 100 ml rund spand
Produkttype Cap