Få mere at vide
Merck Aerosolmonitor, 25 mm, 0,8μ m
Artikelnummer. 10732161 Shop alle Merck produkter
Skift visning
Materiale til hus:
Kulstoffyldt polypropylen
Polystyren
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale til hus Pakningsstørrelse
10732161 Kulstoffyldt polypropylen Pakke med 50
10228110 Polystyren Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10732161 Leverandør Merck Leverandørnr. MAWP025AC
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Kræver
Type A kræver slangeadapter med han Luer-tilslutning, XX62 000 05.
Prøveindsamling og partikelanalyse
Vi tilbyder to typer tredelte aerosolkontamineringsmonitorer til 25 mm filtre:
3-delt PS-skærm, Type A
  • Monitor i polystyren med en 16 mm centerring og hun Luer slip vakuumtilslutning.
  • Kræver slangeadapter (XX6200005).
  • Denne skærm fås også uden membraner.
3-delt PP-skærm, Type B
  • Kulstoffyldt polypropylen ledende skærm med en 50 mm forlængerhætte.
  • Vakuumforbindelse med modhager eliminerer behovet for slangeadapter.
  • MAWP025AC kan bruges til luftbåren asbestovervågning i overensstemmelse med NIOSH-specifikationerne.
Værdien for det gennemsnitlige antal baggrundspartikler (ABC) er markeret på hver pakke.
Funktioner& Fordele:
  • I overensstemmelse med NIOSH standardmetoder
  • Bokse markeret med ABC-værdier (Average Background Count).
  • Formonteret med filtre på plads
  • Fås med hvide, sorte eller gittermembraner i to porestørrelser
  • Fås med membraner med matchet vægt for at spare tid under gravimetrisk analyse
  • En tynd cellulosestøtte forsegler filteret mellem monitorsektionerne for at fordele prøvestrømmen jævnt over filteroverfladen
  • Ansøgninger:
    Luftovervågning, miljøovervågning, overvågning af aerosolforurening, asbestovervågning
    Ordreinfo
    Type A fås også uden membran (M000 025 A0).
    Overholdelse
    Type B opfylder NIOSH-specifikationerne for luftbåren asbestfiberovervågning
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Farve Hvid
    Stik Slangestang, ingen slangeadapter nødvendig
    Materiale MCE
    Porestørrelse 0,8μ m
    Filtreringsområde 4 cm 2
    Til brug med (applikation) Mikroskopisk partikelanalyse og prøveindsamling til HPLC og UV-detektion, miljøovervågning
    Materiale til hus Kulstoffyldt polypropylen
    Inkluderer Pad
    Tilstrækkelig til Asbest, spormetaller, bly, blyforbindelser, kobber
    Type Aerosol monitor
    Diameter (engelsk) 0,98 tommer
    Diameter (metrisk) filter 25 mm