Få mere at vide
Merck Aerosolmonitor, 25 mm, 0,8μ m
Artikelnummer. 10228110 Shop alle Merck produkter
Skift visning
Materiale til hus:
Kulstoffyldt polypropylen
Polystyren
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale til hus unitSize
10228110 Polystyren Pakke med 50
10732161 Kulstoffyldt polypropylen Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10228110 Leverandør Merck Leverandørnr. MAWP025A0
Forventet forsendelse: 18-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Prøveindsamling og partikelanalyse
Vi tilbyder to typer tredelte aerosolkontamineringsmonitorer til 25 mm filtre:
3-delt PS-skærm, Type A
  • Monitor i polystyren med en 16 mm centerring og hun Luer slip vakuumtilslutning.
  • Kræver slangeadapter (XX6200005).
  • Denne skærm fås også uden membraner.
3-delt PP-skærm, Type B
  • Kulstoffyldt polypropylen ledende skærm med en 50 mm forlængerhætte.
  • Vakuumforbindelse med modhager eliminerer behovet for slangeadapter.
  • MAWP025AC kan bruges til luftbåren asbestovervågning i overensstemmelse med NIOSH-specifikationerne.
Værdien for det gennemsnitlige antal baggrundspartikler (ABC) er markeret på hver pakke.
Funktioner& Fordele:
  • I overensstemmelse med NIOSH standardmetoder
  • Bokse markeret med ABC-værdier (Average Background Count).
  • Formonteret med filtre på plads
  • Fås med hvide, sorte eller gittermembraner i to porestørrelser
  • Fås med membraner med matchet vægt for at spare tid under gravimetrisk analyse
  • En tynd cellulosestøtte forsegler filteret mellem monitorsektionerne for at fordele prøvestrømmen jævnt over filteroverfladen
  • Ansøgninger:
    Luftovervågning, miljøovervågning, overvågning af aerosolforurening, asbestovervågning
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Farve Hvid
    Stik Kvinde Luer Slip
    Materiale MCE
    Porestørrelse 0,8μ m
    Filtreringsområde 4 cm 2
    Til brug med (applikation) Prøveindsamling og partikelanalyse
    Materiale til hus Polystyren
    Inkluderer Pad
    Tilstrækkelig til Luftbårne partikler, spormetaller, partikelformige fluorider
    Type Aerosol monitor
    Diameter (engelsk) 0,98 tommer
    Diameter (metrisk) filter 25 mm