Få mere at vide
Fisherbrand™ Aerosol-barrierespidser
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-159220 Shop alle Fisherbrand produkter
Volumen (metrisk):
1 til 5 ml
200μ L (Udvidet)
Format:
Bulk
Stativ
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1632
Artikelnummer. 12942581
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Forebyg krydskontaminering ved at bruge overlegne aerosol-barrierespidser.
Fisherbrand™ Aerosol-barrierespidser kan bruges universelt og beskytter dine prøvers integritet.
  • Unikt lille mikron filter forhindrer aerosolkontamination uden at hindre luftstrømmen
  • Brug aerosolbarrierespidser for at sikre resultatets integritet
  • Fri for RNase, DNase, DNA og pyrogen
  • Naturlig farve
Emballagekode -- BP: Bulk Pack; RI: Rack-indsatser; HR: Hængslet stativ; HRS: Hængslet stativ, steril; HR/T: Hængslet stativ, spor metalfri; LR: Lift-off stativ; LRS: Løftestativ, sterilt; SR: stak stativ; IWS: Individuelt indpakket, sterilt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 200μ L (Udvidet)
Filtreret Filtreret
Sterilitet Steril
Farve Neutral
Autoklaverbar Autoklaverbar
Længde (engelsk) 3,5 tommer
Længde (metrisk) 91 mm
Format Stativ
Tip stil Forlænget længde
Til brug med (udstyr) Universal Fit
Uddannet Nej