Få mere at vide
Fisherbrand™ Aerosol-barrierespidser
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-159110 Shop alle Fisherbrand produkter
Volumen (metrisk):
0,1 til 5μ L
Format:
Stativ
Pakningsstørrelse:
Pakke med 960
Artikelnummer. 11917734
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Forebyg krydskontaminering ved at bruge overlegne aerosol-barrierespidser.
Fisherbrand™ Aerosol-barrierespidser kan bruges universelt og beskytter dine prøvers integritet.
  • Unikt lille mikron filter forhindrer aerosolkontamination uden at hindre luftstrømmen
  • Brug aerosolbarrierespidser for at sikre resultatets integritet
  • Certificeret af uafhængigt laboratorium RNase-, DNase-, DNA- og pyrogenfri
  • Naturlig farve
Emballagekode -- BP: Bulk Pack; RI: Rack-indsatser; HR: Hængslet stativ; HRS: Hængslet stativ, steril; HR/T: Hængslet stativ, spor metalfri; LR: Lift-off stativ; LRS: Løftestativ, sterilt; SR: stak stativ; IWS: Individuelt indpakket, sterilt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 0,1 til 5μ L
Filtreret Filtreret
Sterilitet Steril
Farve Neutral
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Længde (engelsk) 1,2 tommer
Længde (metrisk) 31 mm
Rene krav DNase, RNase, DNA og pyrogenfri
Format Stativ
Tip stil Mikropunkt
Til brug med (udstyr) Universal Fit
Uddannet Ja
Gradueringer På 2,5μ L