Beskrivelse
Forebyg krydskontaminering ved at bruge overlegne aerosol-barrierespidser.
Fisherbrand™ Aerosol-barrierespidser kan bruges universelt og beskytter dine prøvers integritet.
- Unikt lille mikron filter forhindrer aerosolkontamination uden at hindre luftstrømmen
- Brug aerosolbarrierespidser for at sikre resultatets integritet
- Fri for RNase, DNase, DNA og pyrogen
- Naturlig farve
Emballagekode -- BP: Bulk Pack; RI: Rack-indsatser; HR: Hængslet stativ; HRS: Hængslet stativ, steril; HR/T: Hængslet stativ, spor metalfri; LR: Lift-off stativ; LRS: Løftestativ, sterilt; SR: stak stativ; IWS: Individuelt indpakket, sterilt.
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 200μ L (Udvidet) |
| Filtreret | Filtreret |
| Sterilitet | Steril |
| Farve | Neutral |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Længde (engelsk) | 3,5 tommer |
| Længde (metrisk) | 91 mm |
| Format | Stativ |
| Tip stil | Forlænget længde |
| Til brug med (udstyr) | Universel pasform |
| Vis mere |