Få mere at vide
Fisherbrand™ Aerosol-barrierespidser
Artikelnummer. 11927754 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 til 5 ml
200μ L (Udvidet)
Format:
Bulk
Stativ
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1632
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Format Pakningsstørrelse
11927754 1 til 5 ml Bulk Pakke med 100
12942581 200μ L (Udvidet) Stativ Pakke med 1632
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11927754
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Læg i indkøbskurv
Forebyg krydskontaminering ved at bruge overlegne aerosol-barrierespidser.
Fisherbrand™ Aerosol-barrierespidser kan bruges universelt og beskytter dine prøvers integritet.
  • Unikt lille mikron filter forhindrer aerosolkontamination uden at hindre luftstrømmen
  • Brug aerosolbarrierespidser for at sikre resultatets integritet
  • Steril; Fri for RNase, DNase, DNA og pyrogen
  • Naturlig farve
Emballagekode -- BP: Bulk Pack; RI: Rack-indsatser; HR: Hængslet stativ; HRS: Hængslet stativ, steril; HR/T: Hængslet stativ, spor metalfri; LR: Lift-off stativ; LRS: Løftestativ, sterilt; SR: stak stativ; IWS: Individuelt indpakket, sterilt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 1 til 5 ml
Filtreret Filtreret
Sterilitet Steril
Farve Neutral
Autoklaverbar Autoklaverbar
Længde (engelsk) 4.625 tommer.
Længde (metrisk) 117 mm
Format Bulk
Tip stil Barriere
Til brug med (udstyr) Universel pasform
Uddannet Nej