Få mere at vide
HALYARD™ AERO CHROME™ Højtydende Kirurgisk Kittel
Artikelnummer. 30274767 Shop alle Halyard produkter
Skift visning
Størrelse:
2X stor, x-lang
2X-Large
Stor, X-lang
Større
X-Large
X-stor, X-lang
Sterilitet:
Ikke-steril
Steril
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Sterilitet
30274767 2X stor, x-lang Ikke-steril
30274682 Større Ikke-steril
30274725 X-Large Ikke-steril
30274736 2X-Large Ikke-steril
30274651 Større Steril
30274705 X-Large Steril
30274656 Stor, X-lang Steril
30274668 X-stor, X-lang Steril
30274657 Stor, X-lang Ikke-steril
30274722 X-stor, X-lang Ikke-steril
30274704 2X stor, x-lang Steril
30274695 2X-Large Steril
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 30274767 Leverandør HALYARD™ Leverandørnr. 48401
Sikkerhed starter her: Spar op til 60 %
Brug rabatkode 28008
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
High-Performance Surgical Gown kombinerer komfort, blødhed og åndbarhed med høj beskyttelse mod patogener og væsker, herunder kemoterapi.
  • Kulminationen på HALYARDs ekspertise i design af højtydende beklædningsgenstande til kritiske anvendelser inden for sundhedssektoren tilbyder AERO CHROME-kjolerne™ ™ en enestående kombination af beskyttelse, åndbarhed og komfort.
  • Rød krave: Kan nemt genkende en højtydende kjole
  • Åndbart bagpanel: maksimerer luftgennemstrømningen for kølig komfort
  • Blødt, let og åndbart stof: holder personalet beskyttet, men samtidig køligt og komfortabelt
  • Lav linting: hjælper med at reducere risikoen for sårkontaminering og infektion
  • Opfylder High Performance ifølge EN13795-1:2019: sikrer overlegen beskyttelse
  • Opfylder AAMI niveau 4-standarden: giver det højeste niveau af væske- og mikrobiel beskyttelse i de kritiske zoner
  • Ingen gennembrud opdaget efter 240 minutters eksponering for 52 kemoterapimidler
  • Raglan-ærmer for ekstra komfort og fri bevægelse
  • Tilgængelige sterile og ikke-sterile
  • Steril kjole pakket individuelt og med 2 håndklæder for ekstra bekvemmelighed
  • Ikke-sterile kittler pakkede bulk i en pose for at reducere emballagen
Tekniske data
Størrelse 2X stor, x-lang
Køn Unisex
Længde (engelsk) 157 cm
Længde (metrisk) 157 cm
Antal lommer Ingen
Bredde (engelsk) 97 cm
Bredde (metrisk) 97 cm
Produkttype Kirurgisk kappe
Materiale Cool Shield Copolymer
Farve Sølv
Lukketype Kroghals med bånd og bånd
Engangs Engangsbrug
Sterilitet Ikke-steril
Manchet stil Strik
Latex fri Ja
Ærmestil Raglan-ærme
Certificeringer/compliance Forordning (EU) 2017/745 Klasse I, EN 13795, AAMI niveau 4, ASTM D6978-05
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
nr. pr. pakke 30