Få mere at vide
AEE788, MedChemExpress
Artikelnummer. 16485757
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16485757 5 mg -
16479586 50 mg 50mg
16403028 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16485757 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY10045
MedChemExpress AEE788 is an inhibitor of the EGFR and ErbB2 with IC50 values of 2 and 6 nM, respectively.
AEE788 is an inhibitor of the EGFR and ErbB2 with IC50 values of 2 and 6 nM, respectively.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale AEE788
Fysisk form Solid
CAS 497839-62-0
Farve Off-White
Mængde 5 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C27H32N6
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Synonym NVP-AEE 788
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (113.49 mM; Need ultrasonic)
SMIL C[C@H](C1=CC=CC=C1)NC2=C(C=C3C(C=C4)=CC=C4CN5CCN(CC)CC5)C(N3)=NC=N2
Molekylvægt (g/mol) 440.58
Formel vægt 440.58
Procent renhed 98.0%