Få mere at vide
AEC, 50X, TRC
Artikelnummer. 30333864
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30333864 5 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30333864 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA7717235G
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Amino-N-ethylcarbazole
CAS 132-32-1
Molekylær formel C14 H14 N2
Mængde 5 g
Synonym 9-Ethyl-9H-carbazol-3-amine, 3-Amino-9-ethylcarbazole, 3-Amino-N-ethylcarbazole, 9-Ethyl-3-carbazolamine, 9-Ethyl-9H-carbazol-3-ylamine, 9-Ethyl-9H-carbazole-3-amine, AEC, AEC (chromogen), NSC 67709, NSC 96640, AEC, 50X
InChI formel InChI=1S/C14H14N2/c1-2-16-13-6-4-3-5-11(13)12-9-10(15)7-8-14(12)16/h3-9H,2,15H2,1H3
SMIL CCn1c2ccccc2c3cc(N)ccc13
IUPAC navn 9-ethylcarbazol-3-amine
Molekylvægt (g/mol) 210.27
Formel vægt 210.1157