Få mere at vide
AEC, 50X, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Amino-N-ethylcarbazole |
| CAS | 132-32-1 |
| Molekylær formel | C14 H14 N2 |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | 9-Ethyl-9H-carbazol-3-amine, 3-Amino-9-ethylcarbazole, 3-Amino-N-ethylcarbazole, 9-Ethyl-3-carbazolamine, 9-Ethyl-9H-carbazol-3-ylamine, 9-Ethyl-9H-carbazole-3-amine, AEC, AEC (chromogen), NSC 67709, NSC 96640, AEC, 50X |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14N2/c1-2-16-13-6-4-3-5-11(13)12-9-10(15)7-8-14(12)16/h3-9H,2,15H2,1H3 |
| SMIL | CCn1c2ccccc2c3cc(N)ccc13 |
| IUPAC navn | 9-ethylcarbazol-3-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 210.27 |
| Formel vægt | 210.1157 |