Få mere at vide
AEBSF Hydrochloride (White to Off-white Crystals), Fisher BioReagents
Beskrivelse
This specific, irreversible inhibitor of serine proteases is a stable, nontoxic alternative to PMSF.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | AEBSF Hydrochloride |
| Smeltepunkt | 175°C |
| Farve | White |
| Analyseprocentområde | ≥98.0 % |
| Emballage | Poly Micro Tube |
| Mængde | 100 mg |
| Formel vægt | 239.7 |
| Procent renhed | ≥98 (HPLC) |
| Fysisk form | Powder or Solid |