Få mere at vide
AEBSF Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30327817
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30327817 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30327817 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA32530050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale AEBSF Hydrochloride
CAS 30827-99-7
Molekylær formel C8H11ClFNO2S
Mængde 50 mg
Synonym 4-(2-Aminoethyl)benzenesulfonyl Fluoride Hydrochloride, p-(2-Aminoethyl)benzenesulfonyl Fluoride Hydrochloride, Pefabloc, Pefabloc SC, Pefabloc SC Plus
InChI formel InChI=1S/C8H10FNO2S.ClH/c9-13(11,12)8-3-1-7(2-4-8)5-6-10;/h1-4H,5-6,10H2;1H
SMIL c1c[n+]2c(cc1)c3[n+](cccc3)CC2
IUPAC navn 4-(2-aminoethyl)benzensulfonylfluorid; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 239.69