Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals AEBSF hydrochlorid, 98%
Artikelnummer. 10317851 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 mg
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10317851 50 mg Glasflaske 50mg
10742885 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10317851 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 328110500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    477.62 DKK
    429.65 DKK / 50mg
    Spare 47.97 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 30827-99-7 | C8H10FNO2S·ClH | 239,7 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 30827-99-7
Molekylær formel C8H10FNO2S·ClH
Molekylvægt (g/mol) 239.7
MDL nummer MFCD00132962
InChI nøgle WRDABNWSWOHGMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-aminoethyl benzenesulfonyl fluoride hydrochloride, aebsf, aebsf hydrochloride, pefabloc sc, aebsf hcl, pefabloc, 4-2-aminoethyl benzene-1-sulfonyl fluoride hydrochloride, aebsf, hydrochloride, benzenesulfonyl fluoride, 4-2-aminoethyl-, hydrochloride, 4-2-aminoethyl benzenesulfonylfluoride hydrochloride
PubChem CID 186136
IUPAC navn 4-(2-aminoethyl)benzensulfonylfluorid;hydrochlorid
SMIL C1=CC(=CC=C1CCN)S(=O)(=O)F.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale AEBSF hydrochloride
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 175,0 °C til 177,0 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 10 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselig i absolut ethanol
Formel vægt 239.7
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • AEBSF hydrochloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.