Få mere at vide
Motic™ AE31E trinokulært mikroskop
Artikelnummer. 15363087
Skift visning
Hovedstil:
Trinokulær
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Hovedstil Pakningsstørrelse
15363087 Trinokulær Hver
1 options
Artikelnummer. 15363087 Leverandør Motic™ Leverandørnr. 1100100200576
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31745.00 DKK
    28616.93 DKK / Pakke med 1
    Spare 3128.07 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Brug dette mikroskop til rutinemæssig inspektion af levende celler. Med en nem og fleksibel opsætning er den ideel til universitets-, rutine-kliniske og laboratoriemiljøer. Motic™ AE31E trinokulære mikroskoper tilbyder skalaforskningsfunktioner, såsom fluorescens og en eksternt monteret og centrerbar 30W/6V halogen Koehler belysning.
  • Widefield høje okularer WFPL10X/22mm med dioptrijustering på begge okularer, med gummi øjestykker
  • Centrerende teleskop
  • Sidevendt femdobbelt næsestykke
  • CCIS Planlæg Akromatisk objektiv PL4X
  • CCIS Plan akromatisk fasemål PL PH10X, LWD PL PH20X, LWD PL PH40X
  • Almindelig scene, glas og metal indsatser
  • ELWD NA 0,30 kondensator
  • Faseskyder, centrerbar PH1, lysfelt, PH3
  • Koehler belysning quartz halogen 6V/30W med eksternt lampehus og intensitetskontrol
Tekniske data
Hovedstil Trinokulær
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.