Få mere at vide
Motic™ AE31E trinokulært mikroskop
Artikelnummer. 15465342
Skift visning
Måltyper:
CCIS Plan Achromatic, CCIS Planlæg Achromat-fasen
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Måltyper Pakningsstørrelse
15465342 CCIS Plan Achromatic, CCIS Planlæg Achromat-fasen Hver
1 options
Artikelnummer. 15465342 Leverandør Motic™ Leverandørnr. 1100100200594
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38085.00 DKK
    34330.69 DKK / Pakke med 1
    Spare 3754.31 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 01-02-2027
Innovativt designet trinokulært omvendt mikroskop. Motic™ AE31E Trinocular Microscope tilbyder CCSI-optik kombineret med innovativt mekanisk design, høj fleksibilitet og optisk brillans.
  • Farvekorrigeret infinity-optiksystem
  • Auto-sluk-funktion via IR-sensor
  • Let hukommelsesfunktion
  • Ny generation af LWD plan achromat linser
  • Opgraderingsmuligheder - udstyret til fluorescensmikroskopi
  • 12v/100w kvarts halogenlampe
Tekniske data
Inkluderer Faseskifter Ph1, lysfelt, centreringsteleskop, blåt filter (OD 45mm), interferensfilter grønt (OD 45mm) og matteret glas (OD 45mm)
Kondensator type ELWD NA 0,30 kondensator
Forstørrelseskraft 4X, 10X, 20X, 40X
Måltyper CCIS Plan Achromatic, CCIS Planlæg Achromat-fasen
Næsestykke 5-fold næsestykke, sidelæns
Elektriske krav 100/240 V, VDE-stik (CE)
Okular Widefield Eyeglass N-WF10X / 22 mm med dioptrijustering på begge okularer, inkl. øjenmuskler
Belysningstype Halogen
Produkttype Inverteret trinokulært mikroskop