Få mere at vide
Motic™ AE31E kikkertmikroskop
Beskrivelse
- Centrerende teleskop.
- CCIS Planlæg akromatisk objektiv PL4X
- CCIS Plan akromatisk fasemål PL PH10X, LWD PL PH20X, LWD PL PH40X
- Almindelig scene, glas og metal indsatser
- Faseskyder, centrerbar PH1, lysfelt, PH3
Tekniske data
Tekniske data
| Spænding | 100 til 240 V |
| Kondensator type | ELWD NA 0,3 med faseskyder (Ph1, BF) |
| Næsestykke | Sidevendt femdobbelt næsestykke. |
| Elektriske krav | Universal strømforsyning 100/240 V (CE) |
| Okular | Widefield High Eyepoint WFPL10X/22 mm med dioptrijustering på både okularer og gummiøjestykker |
| Belysningstype | Kvarts halogen |
| Produkttype | Inverteret kikkertmikroskop |