Få mere at vide
Motic™ AE31 hoveddel, trinokulært (0:100 option) mikroskop
Artikelnummer. 15405352
Skift visning
Hovedstil:
Siedentopf trinokulær, 45° skråtstillet, 360° drejelig
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Hovedstil unitSize
15405352 Siedentopf trinokulær, 45° skråtstillet, 360° drejelig Hver
1 options
Artikelnummer. 15405352 Leverandør Motic™ Leverandørnr. 1100100200701
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Byg dit eget innovativt designede trinokulære omvendte mikroskop. Motic™ AE31 Main Body, Trinocular (0:100 option) Mikroskop er en del af et modulært system, der inkorporerer CCSI-optik, innovativt mekanisk design, høj fleksibilitet og optisk brillans.
  • Trinokulært hoved Siedentopf type, 45º skrå (Lyssplit 100:0/0:100).
  • Sidevendt femdobbelt næsestykke.
  • Koaksial grov- og finfokusjustering.
  • Hardcoated scene.
  • Koehler belysning quartz halogen 6V/30W med eksternt lampehus og intensitetskontrol.
  • Auto-OFF og lyshukommelsesfunktion.
  • Strømforsyning 100V-240V (CE).
  • 45 mm blå, slebet glas og grønne interferensfiltre.
  • Unbrakonøgle, vinyl støvdæksel og netledning.
Tekniske data
Inkluderer Auto-OFF og lyshukommelsesfunktion, 45 mm blåt, slebet glas og grønne interferensfiltre, unbrakonøgle, vinylstøvdæksel og netledning.
Næsestykke Sidevendt femdobbelt næsestykke.
Elektriske krav 100/240 V (CE)
Belysningstype Kvarts halogen
Hovedstil Siedentopf trinokulær, 45° skråtstillet, 360° drejelig
Produkttype Trinokulært mikroskophoved