Få mere at vide
Motic™ AE2000 omvendt mikroskop
Artikelnummer. 11712298
Skift visning
Hovedstil:
Seidentopf binokulær, 45° skråtstillet, 360° drejelig
Siedentopf trinokulær, 45° skråtstillet, 360° drejelig
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Hovedstil Pakningsstørrelse
11712298 Seidentopf binokulær, 45° skråtstillet, 360° drejelig Hver
11722298 Siedentopf trinokulær, 45° skråtstillet, 360° drejelig Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11712298 Leverandør Motic™ Leverandørnr. 1100103800043
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23915.00 DKK
    19818.62 DKK / Pakke med 1
    Spare 4096.38 DKK
    17% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Designet til rutinemæssigt laboratorie- eller klinisk arbejde, såvel som forskningskrav i farmaceutiske laboratorier eller universiteter. Motic™ AE2000 omvendt mikroskop er mere end i stand til at opfylde brugernes forventninger.
  • Binokulært/trinokulært hoved af Siedentopf-type 45°skråtstillet, 360°drejelig
  • Widefield-okularer med højt øjepunkt N-WF 10X/20mm med dioptrijustering og gummiøjekopper
  • Sidevendt firedobbelt næsestykke
  • CCIS Plan akromatiske objektiver PL4X, LWD PL40X
  • CCIS Plan akromatisk faseobjektiver PL Ph10X, LWD PL Ph20X
  • ELWD-kondensator NA 0,30
  • Faseskyder Ph1, BF
  • Fasecentrerende teleskop
  • Almindeligt objektbord med objektbordindsatser af metal og glas
  • Halogenbelysning 6 V/30 W med intensitetskontrol og dvaletilstand
Tekniske data
Inkluderer 45 mm blå, grøn interferens og neutral densitetsfiltre med filterskyder; Unbrakonøgle, vinylstøvdæksel, strømkabel
Spænding 100/240 V (CE)
Design Type Omvendt mikroskop
Kondensator type ELWD-kondensator NA 0,30
Forstørrelseskraft 40X, 100X, 200X, 400X
Måltyper Infinity korrigeret plan akromatisk, fasekontrast
Til brug med (applikation) Designet til rutinemæssig inspektion af levende celler
Næsestykke Sidevendt firedobbelt
Elektriske krav 6 V
garanti 2 år elektriske/5 år optiske & mekaniske dele
Synsfelt 20 mm
Okular N-WF 10X/20mm
Belysningstype Halogen
Hovedstil Seidentopf binokulær, 45° skråtstillet, 360° drejelig
Model- AE2000