Få mere at vide
ADX88178, MedChemExpress
Artikelnummer. 16483577
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16483577 50 mg
16477558 10 mg
16440038 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16483577 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY18654
MedChemExpress ADX88178 is a potent metabotropic glutamate receptor 4 positive allosteric modulator (mGluR4 PAM) with an EC50 of 4 nM for human mGluR4.
ADX88178 is a potent metabotropic glutamate receptor 4 positive allosteric modulator (mGluR4 PAM) with an EC50 of 4 nM for human mGluR4.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale ADX88178
Fysisk form Solid
CAS 1235318-89-4
Farve Yellow
Mængde 50 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C12H12N6S
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Opløselighedsinformation DMSO : 16.67 mg/mL (61.21 mM; Need ultrasonic)
SMIL CC1=C(C2=CNN=C2)N=C(NC3=NC=CC(C)=N3)S1
Molekylvægt (g/mol) 272.33
Formel vægt 272.33
Procent renhed 99.6%