Få mere at vide
Tocris Bioscience™ (±)-ADX71743, >98%;
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30000878
Mængde:
10 mg
50 mg
Artikelnummer. 30000878
Brand: Tocris Bioscience™ 5715/10
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Negative allosteric modulator at mGlu7; brain penetrant
Negative allosteric modulator at mGlu7 (IC50 = 300 nM). Blocks high frequency-induced LTP at SC-CA1 synapses in hippocampal slices in vitro. Increases evoked excitatory postsynaptic currents (eEPSCs) in mice. Brain penetrant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-(2,4-Dimethylphenyl)-2-ethyl-6,7-dihydro-4(5H)-benzoxazolone
Mængde 10 mg
Opløselighed Soluble to 100mM in DMSO and to 100mM in ethanol
Formel vægt 269.34
Renhed >98%