Få mere at vide
Tocris Bioscience™ ADX 10059 hydrochloride
Beskrivelse
ADX 10059 hydrochloride is reported to be a negative allosteric modulator at the mGlu5 receptor. Analog of MPEP (Cat. No. 1212).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | ADX 10059 hydrochloride |
| Mængde | 10 mg |
| Formel vægt | 276.74 |
| Renhed | >99% |
| Molekylvægt (g/mol) | 276.739 |